Learn More
3-Cianobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11488486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11488486 25 g 25 g
11468486 1 g 1 g
11478486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11488486 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15943.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131.134 g/mol
3-Cyanobenzaldehyde is used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 3-cianobenzaldehído se utiliza en la síntesis de 3-(6,6-dimetil-5,6-dihidro-4H-benzo[7,8]cromeno[6,5-d]oxazol-2-il)benzonitrilo. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24964-64-5
Fórmula molecular C8H5NO
Peso molecular (g/mol) 131.134
Número MDL MFCD00003344
Clave InChI HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
Nombre IUPAC 3-formilbenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzaldehyde
Punto de fusión 75°C to 79°C
Punto de ebullición 209°C to 210°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Beilstein 2205751
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97%