Learn More
Éter metílico de 3-ciano-gimeracilo-13C3, TRC
Código de producto. 30358289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30358289 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30358289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9813120.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Cyano Gimeracil-13C3 Methyl Ether
CAS 1391054-70-8
Fórmula molecular C413C3H5ClN2O2
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 5-Chloro-1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2O2/c1-12-6-4(2-9)7(11)10-3-5(6)8/h3H,1H3,(H,10,11)/i3+1,5+1,6+1
SMILES CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13C]1Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-4-metoxi-2-oxo-(4,5,6-13C3)1H-piridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 187.56
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.