Learn More
Éter metílico de 3-ciano-gimeracilo-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano Gimeracil-13C3 Methyl Ether |
| CAS | 1391054-70-8 |
| Fórmula molecular | C413C3H5ClN2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2O2/c1-12-6-4(2-9)7(11)10-3-5(6)8/h3H,1H3,(H,10,11)/i3+1,5+1,6+1 |
| SMILES | CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13C]1Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-4-metoxi-2-oxo-(4,5,6-13C3)1H-piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.56 |