Learn More
3-ciano-7-etoxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-7-ethoxycoumarin |
| CAS | 117620-77-6 |
| Fórmula molecular | C12H9NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-Ethoxy-2-oxo-2H-1-Benzopyran-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-etoxi-2-oxocromeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0582 |