Learn More
3-ciano-7-etoxicumarina, TRC
Código de producto. 30350548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30350548 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30350548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98743010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-7-ethoxycoumarin
CAS 117620-77-6
Fórmula molecular C12H9NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7-Ethoxy-2-oxo-2H-1-Benzopyran-3-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
Nombre IUPAC 7-etoxi-2-oxocromeno-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 215.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0582
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.