Learn More
MedChemExpress 3-Cyano-7-ethoxycoumarin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 117620-77-6 |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (116.17 mM∣Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 215.2 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 98.0% |
| Condiciones de envío | Room temperature |