Learn More
3-ciano-6-dimetoximetil-5-(4-piridil)-2-piridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-6-dimethoxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone |
| CAS | 98293-79-9 |
| Fórmula molecular | C14H13N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(Dimethoxymethyl)-1,6-dihydro-6-oxo[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-19-14(20-2)12-11(9-3-5-16-6-4-9)7-10(8-15)13(18)17-12/h3-7,14H,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | COC(OC)C1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 6-(dimetoximetil)-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0957 |