Learn More
Ácido 3-ciano-5-(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426406 250 mg 250 miligramos
15416406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61266.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-ciano-5-(trifluorometil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1212021-62-9
Fórmula molecular C8H5BF3NO2
Peso molecular (g/mol) 214.94
Número MDL MFCD03095102
Clave InChI CTJAWCWPRYNDDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-cyano-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, acmc-209a9l, 3-cyano-5-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 56776695
Nombre IUPAC ácido [3-ciano-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido