Learn More
3-Ciano-5-metilpiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308406 250 mg 250 miligramos
11398396 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17427.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42885-14-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42885-14-3
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00673151
Clave InChI VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-5-methylpyridine, 5-methylnicotinonitrile, unii-15462uxn1x, 5-methyl-nicotinonitrile, 5-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 3-cyano-5-methylpyridine 3-cyano-5-picoline, 5-cyano-3-picoline, 5-cyano-3-methylpyridine, acmc-1ao5a
PubChem CID 637838
Nombre IUPAC 5-metilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-5-methylpyridine
Punto de fusión 82°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 111258
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza ≥98%