Learn More
Ácido 3-ciano-5-metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30138621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138621 100 mg 100 miligramos
30006215 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181289-16-7
Fórmula molecular C8H13NO2
Peso molecular (g/mol) 155.19
Sinónimo Hexanoic acid, 3-cyano-5-methyl-, 3-Cyano-5-methylhexanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-ciano-5-metilhexanoico
SMILES O=C(O)CC(C#N)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-5-methylhexanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946