Learn More
3-Ciano-5-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495787 1 g 1 g
15405797 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33006.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 152803-24-2 | C6H4N2O | 120.11 g/mol
3-Cyano-5-hydroxypyridine is active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-ciano-5-hidroxipiridina es un ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152803-24-2
Fórmula molecular C6H4N2O
Peso molecular (g/mol) 120.11
Número MDL MFCD11044307
Clave InChI KAXIYYPIORYZLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15342142
Nombre IUPAC 5-hidroxipiridina-3-carbonitrilo
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-5-hydroxypyridine
Punto de fusión 213°C to 217°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sinónimo 5-hydroxynicotinonitrile, 3-cyano-5-hydroxypyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-hydroxy, 5-hydroxy-nicotinonitrile, 5-hydroxy-3-pyridinecarbonitrile, 5-cyano-3-hydroxypyridine, pubchem17727, kaxiyypioryzlb-uhfffaoysa, 5-cyano-5-hydroxypyridine, 3-pyridinecarbonitrile,5-hydroxy
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 97%