Learn More
3-Ciano-5-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437227 1 g 1 g
15447227 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34292.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-42-4
Fórmula molecular C6H3FN2
Peso molecular (g/mol) 122.102
Número MDL MFCD09027295
Clave InChI LQJWCPZRNHAVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoronicotinonitrile, 3-cyano-5-fluoropyridine, 5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-5-cyanopyridine, 5-fluoro-nicotinonitrile, acmc-1az9d, 3-pyridinecarbonitrile,5-fluoro, 5-fluoro-3-cyanopyridine, 5-fluoranylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 22463471
Nombre IUPAC 5-fluoropiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=C(C=NC=C1F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-5-fluoropyridine
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.1
Porcentaje de pureza 97%