Learn More
Ácido 3-ciano-5-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10227657 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10227657 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10227657 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430460010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
CAS 304858-67-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5BFNO2
Número MDL MFCD09263608
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-cyano-5-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzonitrile, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl-9ci, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl, pubchem17351, acmc-1csdr, ksc495g6d, 3-cyano-5-fluorophenylboronicacid
Clave InChI DLYWCECHXBOCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(F)=C1)C#N
Nombre IUPAC (3-cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
Peso molecular (g/mol) 164.93
PubChem CID 23435605
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación