Learn More
3-ciano-4-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 13600-43-6 |
| Fórmula molecular | C7H3F3N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F3N2/c8-7(9,10)6-1-2-12-4-5(6)3-11/h1-2,4H |
| SMILES | FC(F)(F)C1=C(C#N)C=NC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trifluorometil)piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0248 |