Learn More
3-ciano-4-metilpiridina, 97%
Código de producto. 11389715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389715 25 g 25 g
11369715 1 g 1 g
11379715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19769.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5444-01-9
Número MDL MFCD00234272
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-methylpyridine
Punto de fusión 41°C to 44°C
Punto de ebullición 108°C to 111°C (20 mmHg)
Olor Characteristic
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 25 g
Beilstein 112016
Sinónimo methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
Clave InChI ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 182.18
PubChem CID 79523
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación