Learn More
3-ciano-4-metilpiridina, 97%
Código de producto. 11369715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369715 1 g 1 g
11379715 5 g 5 g
11389715 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19769.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5444-01-9
Número MDL MFCD00234272
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-methylpyridine
Punto de fusión 41°C to 44°C
Punto de ebullición 108°C to 111°C (20 mmHg)
Olor Characteristic
Fórmula molecular C7H6N2
Cantidad 1 g
Beilstein 112016
Sinónimo 3-cyano-4-methylpyridine, 4-methylnicotinonitrile, 3-cyano-4-picoline, 4-methyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-4-methylpyridine 3-cyano-4-picoline, pubchem6623, pubchem18426, 4-methyl nicotinonitrile
Clave InChI XLAPHZHNODDMDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C#N
Nombre IUPAC 4-metilpiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 118.14
PubChem CID 227806
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación