Learn More
3-Ciano-4-metoxi-2-piridona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411409 25 g 25 g
15491399 1 g 1 g
15401409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64279.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio para el gimeracil y para la aplicación farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Hidroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21642-98-8
Fórmula molecular C7H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 150.14
Número MDL MFCD00975442
Clave InChI MWGIDWPSRDMIQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile, 2-hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo, 3-cyano-4-methoxy-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-4-methoxy-nicotinonitrile, 3-cyano-4-methoxy-2-1h-pyridinone
PubChem CID 2786702
SMILES COC1=C(C#N)C(=O)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Punto de fusión 278°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 5929290
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Dimethyl sulfoxide.
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino