Learn More
3-Ciano-4-iodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946381 1 g 1 g
11936381 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437450010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 490039-72-0 | C6H3IN2 | 230.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490039-72-0
Fórmula molecular C6H3IN2
Peso molecular (g/mol) 230.01
Clave InChI CJKHIIQONPNAIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-4-iodopyridine, 4-iodonicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,4-iodo, acmc-20aibr, 4-iodo-nicotinonitrile, 4-iodo-3-pyridinecarbonitrile, 4-iodanylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 11138941
Nombre IUPAC 4-iodopiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC(=C1I)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-iodopyridine
Punto de fusión 114°C to 115°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyano-4-iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.