Learn More
3-Ciano-4-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493727 250 mg 250 miligramos
11496520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27603.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 490039-72-0 | C6H3IN2 | 230.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490039-72-0
Fórmula molecular C6H3IN2
Peso molecular (g/mol) 230.008
Número MDL MFCD09037453
Clave InChI CJKHIIQONPNAIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-4-iodopyridine, 4-iodonicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,4-iodo, acmc-20aibr, 4-iodo-nicotinonitrile, 4-iodo-3-pyridinecarbonitrile, 4-iodanylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 11138941
Nombre IUPAC 4-iodopiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC(=C1I)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-iodopyridine
Punto de fusión ∼124°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.01
Porcentaje de pureza 95%