Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-ciano-4-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477196 1 g 1 g
15487196 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62245.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 775351-57-0 | C13H15BFNO2 | 247.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775351-57-0
Fórmula molecular C13H15BFNO2
Peso molecular (g/mol) 247.076
Número MDL MFCD06795681
Clave InChI RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 11402361
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 75°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.07
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido