Learn More
3-ciano-4-fluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 218301-22-5 |
| Fórmula molecular | C8H4FNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H |
| SMILES | Fc1ccc(C=O)cc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-5-formilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0277 |