Learn More
3-ciano-4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-etoxi-6-(ftalimidil)quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-ethoxy-6-(phthalimidyl)quinoline |
| CAS | 915945-40-3 |
| Fórmula molecular | C26H16ClFN4O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-7-ethoxy-3-quinolinecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H16ClFN4O3/c1-2-35-23-11-21-18(10-22(23)32-25(33)16-5-3-4-6-17(16)26(32)34)24(14(12-29)13-30-21)31-15-7-8-20(28)19(27)9-15/h3-11,13H,2H2,1H3,(H,30,31) |
| SMILES | CN(C)CCN1C(=O)c2c3c(cccc3cc(NC(C)=O)c2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-6-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-7-etoxiquinolina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 486.88 |