Learn More
3-Ciano-2-piridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491359 5 g 5 g
15401369 25 g 25 g
15411369 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64254.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20577-27-9 | C6H4N2O | 120.111 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en el sector agroquímico, farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20577-27-9
Fórmula molecular C6H4N2O
Peso molecular (g/mol) 120.111
Número MDL MFCD00661865
Clave InChI DYUMBFTYRJMAFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-2-hydroxypyridine, 2-hydroxynicotinonitrile, 2-hydroxy-3-cyanopyridine, 2-hydroxypyridine-3-carbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxopyridine-3-carbonitrile, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2 1h-pyridinone, 3-cyano-2-pyridone, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 577543
Nombre IUPAC 2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-pyridone
Punto de fusión 224°C to 226°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4661670
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido