Learn More
3-ciano-2-metil-1-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]isourea, Mikromol™
Descripción
3-ciano-2-metil-1-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]isourea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| CAS | 138035-55-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 N5 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cimetidine Hydrochloride Imp. B (EP), Cimetidine Imp. B (EP), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, Cimetidine Hydrochloride Impurity B, Cimetidine Impurity B, Cimetidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5OS/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | COC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Nombre IUPAC | N'-ciano-N-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]carbamimidato de metilo |
| Mostrar más |