Learn More
3-Ciano-2-hidroxi-4,6-dimetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449713 25 g 25 g
11439713 5 g 5 g
11454064 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12466.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 769-28-8 | C8H8N2O | 148.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-28-8
Fórmula molecular C8H8N2O
Peso molecular (g/mol) 148.165
Número MDL MFCD00006269
Clave InChI OCYMJCILWYHKAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-cyano-4,6-dimethyl-2-hydroxypyridine, 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile, unii-ots4s2r79e, 4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, nicotinonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, ots4s2r79e
PubChem CID 69856
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)C#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 130992
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.17
Porcentaje de pureza 98%