Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-ciano-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487046 250 mg 250 miligramos
15477046 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62113.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1218791-15-1
Fórmula molecular C13H15BFNO2
Peso molecular (g/mol) 247.076
Número MDL MFCD11506358
Clave InChI BDIHSSFYJYXWRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-2-fluoro benzene boronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 53217116
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.07
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido