Learn More
3-ciano-2-etil-1-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]isourea, Mikromol™
Código de producto. 30051081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051081 25 mg 25 miligramos
30050482 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051081 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0020.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-ciano-2-etil-1-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]isourea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea
CAS 75850-09-8
Nombres de analitos o componentes 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N5 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methylethyl Analogue of Oxybutynin Hydrochloride, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic Acid Ethyl Ester (9CI), 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N5OS/c1-3-17-11(14-7-12)13-4-5-18-6-10-9(2)15-8-16-10/h8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES CCOC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC N'-ciano-N-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]carbamimidato de etilo
Peso molecular (g/mol) 267.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.351 g/mol