Learn More
3-ciano-2-etil-1-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]isourea, Mikromol™
Descripción
3-ciano-2-etil-1-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]isourea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| CAS | 75850-09-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N5 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methylethyl Analogue of Oxybutynin Hydrochloride, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic Acid Ethyl Ester (9CI), 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N5OS/c1-3-17-11(14-7-12)13-4-5-18-6-10-9(2)15-8-16-10/h8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | CCOC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Nombre IUPAC | N'-ciano-N-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]carbamimidato de etilo |
| Mostrar más |