Learn More
Pinacol éster de ácido 3-ciano-1-propilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10165857 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10165857 1 g 1 g
10207517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165857 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430530010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 238088-16-9
Fórmula molecular C10H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 195.07
Número MDL MFCD09953480
Clave InChI LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
PubChem CID 11183176
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)butanonitrilo
SMILES CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 85.0°C (0.5 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.