Learn More
Éter de pinacol de ácido 3-ciano-1-propilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426230 5 g 5 g
11416230 1 g 1 g
11436230 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27126.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 238088-16-9 | C10H18BNO2 | 195.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 238088-16-9
Fórmula molecular C10H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 195.07
Número MDL MFCD09953480
Clave InChI LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
PubChem CID 11183176
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)butanonitrilo
SMILES CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.437
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 96%