Learn More
3-ciano-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-1,2,4-triazole |
| CAS | 3641-10-9 |
| Fórmula molecular | C3H2N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile, s-Triazole-3-carbonitrile |
| SMILES | N#Cc1nc[nH]n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 94.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0279 |