Learn More
3-ciano-1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1,2,4-triazole |
| CAS | 40371-99-1 |
| Fórmula molecular | C14H16N4O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O7/c1-7(19)22-5-10-12(23-8(2)20)13(24-9(3)21)14(25-10)18-6-16-11(4-15)17-18/h6,10,12-14H,5H2,1-3H3/t10-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(n2)C#N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(3-ciano-1,2,4-triazol-1-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1019 |