Learn More
3-Cumaranona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429522 25 g 25 g
11409522 1 g 1 g
11419522 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429522 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10202.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7169-34-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
3-Coumaranone is used in the aurones, [2-benzylidenebenzofuran-3(2H)-ones] by reacting with appropriate aldehyde. It is involved in the condensation reaction with aldehydes in the presence of morpholine acetate to prepare substituted 2-(arylidene)benzofuran-3(ZH)-ones. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it reacts with diethyl¬ cyanomethyl¬phosphonate to give 3-(cyanomethyl)benzofurans, which is an intermediate in the synthesis of antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cumaranona se utiliza en las auronas, [2-bencilidenobenzofuran-3(2H)-onas], al reaccionar con el aldehído apropiado. Está involucrado en la reacción de condensación con aldehídos en presencia de acetato de morfolina para preparar 2-(arilideno)benzofuran-3(ZH)-onas sustituidas. En la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons, reacciona con el dietil-cianometil-fosfonato para dar 3-(cianometil)benzofuranos, que es un intermedio en la síntesis de agentes antihiperglucémicos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7169-34-8
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00051810
Clave InChI MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one
PubChem CID 23556
Nombre IUPAC 1-benzofuran-3-ona
SMILES O=C1COC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Coumaranone
Punto de fusión 97°C to 102°C
Cantidad 25 g
Beilstein 115296
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 97%