Learn More
Ácido 3-cromanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10212982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10212982 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10273022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10326864 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10212982 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25801CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 115822-57-6
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD03783554
Clave InChI UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-3-carboxílico
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chromanecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%