Learn More
3-clorotolueno-d7, CDN
Código de producto. 30328052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30328052 0.25 g
30314158 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328052 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64100.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorotoluene-D7
CAS 1219804-88-2
Fórmula molecular C7 D7 Cl
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 3-Chlorotoluene-d7, 1-Chloro-3-(methyl-d3)benzene-2,4,5,6-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 133.6266
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0676 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity