Learn More
3-paracetamol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721241 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10468340 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10052010 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10656904 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10721241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160451000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-41-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-41-8
Fórmula molecular C7H7Cl
Peso molecular (g/mol) 126.58
Número MDL MFCD00000595
Clave InChI OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
PubChem CID 7931
Nombre IUPAC 1-cloro-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorotoluene
Punto de fusión -48°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Cantidad 100 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5210 to 1.523
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Gravedad específica 1.07
Fórmula lineal CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 291
Índice Merck 15, 2175
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.