Learn More
3-Clorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351717 1 g 1 g
11361717 5 g 5 g
11371717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04806.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2037-31-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2037-31-2
Fórmula molecular C6H5ClS
Peso molecular (g/mol) 144.62
Número MDL MFCD00004839
Clave InChI CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
PubChem CID 16257
Nombre IUPAC 3-clorobencenetiol
SMILES SC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophenol
Densidad 1.244
Punto de ebullición 104°C to 105°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.6021
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Beilstein 1854087
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza 97%