Learn More
3-Clorotiofeno, 98 %, puede contener hasta un 2 % de DMF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475297 100 g 100 g
11455297 5 g 5 g
11465297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22669.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17249-80-8 | C4H3ClS | 118.578 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17249-80-8
Fórmula molecular C4H3ClS
Peso molecular (g/mol) 118.578
Número MDL MFCD00043887
Clave InChI QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
Nombre IUPAC 3-clorotiofeno
SMILES C1=CSC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene
Densidad 1.276
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Olor Unpleasant
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 2 % de DMF
Índice de refracción 1.552
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 105255
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.59
Porcentaje de pureza 98%