Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorothiophene |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.2760g/mL |
| Punto de ebullición | 137.0°C to 139.0°C |
| Temperatura de inflamación | 37°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Mostrar más |