Learn More
Ácido 3-clorotiofeno-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30357080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357080 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30357080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4281551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 59337-89-2
Fórmula molecular C5H3ClO2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES ClC1=C(C(O)=O)SC=C1
Nombre IUPAC ácido 3-clorotiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9542