Learn More
Ácido 3-clorotiofeno-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353147 5 g 5 g
11343147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13560.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162.587 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59337-89-2
Fórmula molecular C5H3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 162.587
Número MDL MFCD00043888
Clave InChI BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
PubChem CID 701269
Nombre IUPAC ácido 3-clorotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 5 g
Beilstein 121052
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.