Learn More
Ácido 3-clorotiofeno-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343147 1 g 1 g
11353147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13560.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162.587 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59337-89-2
Fórmula molecular C5H3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 162.587
Número MDL MFCD00043888
Clave InChI BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
PubChem CID 701269
Nombre IUPAC ácido 3-clorotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 1 g
Beilstein 121052
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 99%