Learn More
Cloruro de 3-clorotiofeno-2-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10663403 1 g 1 g
10039261 250 mg 250 miligramos
10442504 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10663403 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01307DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 86427-02-3
Fórmula molecular C5H2Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00068137
Clave InChI GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
PubChem CID 2735824
Nombre IUPAC cloruro de 3-clorotiofeno-2-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 97%