Learn More
3-clorotiofeno-2-carbaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 90.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.6 |
| Porcentaje de pureza | 90% |