Learn More
Ácido 3-clorotiofeno-2-borónico (> 80%), CTR
Código de producto. 30351910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30351910 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30351910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428053100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene-2-boronic Acid
CAS 324024-80-8
Fórmula molecular C4 H4 B Cl O2 S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4BClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2,7-8H
SMILES OB(O)c1sccc1Cl
Nombre IUPAC Ácido (3-clorotiofen-2-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 162.402
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.971