Learn More
Ácido 3-clorotiofeno-2-borónico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorothiophene-2-boronic Acid |
| CAS | 324024-80-8 |
| Fórmula molecular | C4 H4 B Cl O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4BClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2,7-8H |
| SMILES | OB(O)c1sccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (3-clorotiofen-2-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.402 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.971 |