Learn More
Ácido 3-clorotieno[2,3-b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10789405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10789405 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002404 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10789405 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08116CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 39244-08-1
Fórmula molecular C7H2ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 217.66
Número MDL MFCD01927113
Clave InChI GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
PubChem CID 4962405
Nombre IUPAC ácido 4-clorotieno[2,3-b]tiofeno-5-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.68
Porcentaje de pureza 97%