Learn More
Cloruro de 3-(clorosulfonil)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10558702 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10558702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405070250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Nombre de nota 98%
CAS 4052-92-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C to 20°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4Cl2O3S
Fórmula lineal COClC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5780 to 1.58
Número MDL MFCD00051352
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-chlorosulfonyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl, m-chlorosulfonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonyl benzoyl chloride, 3-chlorosulphonylbenzoyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-chlorosulfonyl, benzoyl chloride, m-chlorosulfonyl-7ci,8ci, c7h4cl2so3, 3-chlorosulfonylbenzoyl=chloride
Clave InChI XWEBTVZIZWEJOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de 3-clorosulfonilbenzoilo
Peso molecular (g/mol) 239.07
PubChem CID 77671
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.