Learn More
3-ácido clorosulfonilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406156 5 g 5 g
11416156 25 g 25 g
11426156 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22987.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4025-64-3 | C7H5ClO4S | 220.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4025-64-3
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 220.62
Número MDL MFCD00024877
Clave InChI LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chlorosulfonyl, 3-carboxybenzenesulfonyl chloride, m-chlorosulfonylbenzoic acid, 3-carboxyphenylsulfonyl chloride, benzoic acid, m-chlorosulfonyl, 3-chlorosulphonyl benzoic acid, 3-carboxylbenzenesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoic acid, m-chlorosulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77641
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Punto de fusión 133°C to 138°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2645465
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC ácido 3-(clorosulfonil)benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.63
Porcentaje de pureza 97%