Learn More
3-Cloroestireno, 98 %, estab. con 0,1 % de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440268 100 g 100 g
11420268 5 g 5 g
11430268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23806.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-85-2 | C8H7Cl | 138.594 g/mol
It has been identified as a potential candidate for an electron resist to be used in direct device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha identificado como candidato potencial para un protector contra electrones destinado a la fabricación directa de dispositivos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en éter y etanol.
Notas
Almacenar lejos del calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-85-2
Fórmula molecular C8H7Cl
Peso molecular (g/mol) 138.594
Número MDL MFCD00000598
Clave InChI BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorostyrene, 1-chloro-3-vinylbenzene, m-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-3-ethenyl, styrene, m-chloro, unii-11k8g759hc, 1-chloro-3-vinyl-benzene, styrene, 3-chloro, meta-chlorostyrene, zlchem 318
PubChem CID 14905
Nombre IUPAC 1-Cloro-3-etenilbenceno
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densidad 1.09
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.562
Cantidad 100 g
Beilstein 2038489
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ether,and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.6
Porcentaje de pureza 98%